Läs mer
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Tillbehör
Produktkod. 18094110
Change view
Produkttyp:
Allergenco-D kassettfästanordning
Autoklaverbart rengöringslock
Bandpassfilter, 525/35
Chipadapter
Filtrera
Fluidics Cap
Fullständig Decon NADCC-utrustning
Munstycksspets
Munstycksspets, 70 μm
Röradapter
Utgångsrörsadapter, 1,5 ml
Utgångsrörsadapter, 15 ml
Utgångsrörsadapter, 5 ml
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
18094110 Autoklaverbart rengöringslock
18014110 Fluidics Cap
17932051 Filtrera
18895490 Bandpassfilter, 525/35
18054110 Chipadapter
17414963 Munstycksspets, 70 μm
17424963 Munstycksspets
18064050 Utgångsrörsadapter, 1,5 ml
18074110 Utgångsrörsadapter, 5 ml
18074050 Utgångsrörsadapter, 15 ml
17464973 Röradapter
31722901 Fullständig Decon NADCC-utrustning
31759049 Allergenco-D kassettfästanordning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 18094110 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PL00392
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bigfoot Cell Sorter har en mängd cellsorteringstillbehör för att möjliggöra de mest komplexa multiparametrssorteringarna och möta högkapacitetskrav för ett brett spektrum av tillämpningar.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter ger kraft, prestanda och flexibilitet för att påskynda banbrytande upptäckter. Bigfoot-sorteraren är utformad för att effektivisera cellsorteringsarbetsflödet och förbättra användarupplevelsen, och har en mängd innovationer, tillbehör och unika funktioner för cellsortering som möjliggör de mest komplexa multiparametrsorteringarna och möter högkapacitetskrav för ett brett spektrum av applikationer.
Bigfoot Spectral Cell Sorter erbjuder ett komplett sortiment av tillbehörsprodukter för kontinuerlig expansion av instrumentet, inklusive utbytbara munstyckesspetsar, temperaturkontrollerade provin- och sorteringsutmatningsadaptrar samt flaskor och lock för bulkvätska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bigfoot™ Spektralcellsorterare
För användning med (applikation) Flödescytometri
Kvantitet Varje
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Inkluderar Kontakter
Produkttyp Autoklaverbart rengöringslock
Produktlinje Bigfoot
Endast för forskning.