Läs mer
Biguanidhydroklorid, TRC
Produktkod. 30240727
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240727 1 g -
30240610 2.5 g 2.5g
30240826 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB0165561G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4761-93-7
Molekylformel C2H7N5 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 137.57
Synonym Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
IUPAC-namn 1-(diaminometylid)guanidin; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=NC(=N)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biguanide Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Formel vikt 137.0468