Läs mer
BIIB021, MedChemExpress
Beskrivning
BIIB021 (CNF2024) is an orally active, fully synthetic inhibitor of HSP90 with a Ki and an EC50 of 1.7 nM and 38 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BIIB021 |
| CAS | 848695-25-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15ClN6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CNF2024 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (141.17 mM) |
| LEDER | ClC1=C2C(N(C=N2)CC3=C(C(OC)=C(C=N3)C)C)=NC(N)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.76 |
| Visa mer |