Läs mer
Bikinin, MedChemExpress
Produktkod. 16455238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455238 10 mg 10mg
16485906 100 mg -
16471447 50 mg -
16447957 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16455238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12524
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bikinin
CAS 188011-69-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H9BrN2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym Abrasin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (153.80 mM)
LEDER O=C(O)CCC(NC1=NC=C(Br)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 273.08
Formel vikt 273.08
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid