Läs mer
Bilanafos sodium 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319495
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319495 1 ml
1 options
Produktkod. 30319495 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10587200WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bilanafos sodium
CAS 71048-99-2
Analyt- eller komponentnamn Bilanafos sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H21 N3 O6 P . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bilanafos sodium, L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, sodium salt (1:1), L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, monosodium salt (9CI), L-Alanine, γ-(hydroxymethylphosphinyl)-L-α-aminobutyryl-L-alanyl-, monosodium salt, Bialaphos sodium salt, Bilanafos sodium salt, Herbi-Ace, Herbie, MW 801, SF 1293
InChI formel InChI=1S/C11H22N3O6P.Na/c1-6(9(15)14-7(2)11(17)18)13-10(16)8(12)4-5-21(3,19)20;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7-,8-;/m0./s1
LEDER [Na+].C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCP(=O)(C)O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 345.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 345.1066 g/mol