Läs mer
Bilanafos sodium 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bilanafos sodium |
| CAS | 71048-99-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bilanafos sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H21 N3 O6 P . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Bilanafos sodium, L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, sodium salt (1:1), L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, monosodium salt (9CI), L-Alanine, γ-(hydroxymethylphosphinyl)-L-α-aminobutyryl-L-alanyl-, monosodium salt, Bialaphos sodium salt, Bilanafos sodium salt, Herbi-Ace, Herbie, MW 801, SF 1293 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N3O6P.Na/c1-6(9(15)14-7(2)11(17)18)13-10(16)8(12)4-5-21(3,19)20;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7-,8-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCP(=O)(C)O)C(=O)[O-] |
| Visa mer |