Läs mer
Bilastine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496466
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16496466 100 mg
16416078 10 mg
16402217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496466 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY14447
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Bilastine is a selective histamine H1 receptor antagonist used for treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.
Bilastine is a selective histamine H1 receptor antagonist used for treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Bilastine
CAS 202189-78-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H37N3O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (21.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CC(C)(C1=CC=C(CCN2CCC(C3=NC4=CC=CC=C4N3CCOCC)CC2)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 463.61
Formel vikt 463.61
Procent renhet 99.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.