missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bilastine, Mikromol™
Beskrivning
Bilastine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bilastine |
| CAS | 202189-78-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bilastine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H37 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid, Bilastine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37N3O3/c1-4-34-20-19-31-25-8-6-5-7-24(25)29-26(31)22-14-17-30(18-15-22)16-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33) |
| LEDER | CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CCN(CCc4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)O)CC3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[2-[4-[1-(2-ethoxyethyl)benzimidazol-2-yl]piperidin-1-yl]ethyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?