Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Galla nötkreatur, pulver
Produktkod. 15507529 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15507529 25 g 25g
15517529 100 g 100g
15527529 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15507529 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 460330250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8008-63-7 | C24H40O5 | 408.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8008-63-7
Molekylformel C24H40O5
Molekylvikt (g/mol) 408.58
InChI-nyckel BHQCQFFYRZLCQQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 4-{4,7,11-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl}pentansyra
LEDER CC(CCC(O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bile bovine
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.