Läs mer
Thermo Scientific™ Bile Esculin Agar
Produktkod. 12355743
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Bile Esculin Agar
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12355743
Brand: Thermo Scientific™ PO0169A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och differentiera enterokocker / grupp D streptokocker och icke-grupp D streptokocker med hjälp av detta selektiva mikrobiologiska medium.
Isolera och differentiera enterokocker/grupp D streptokocker och icke grupp D streptokocker med hjälp av Thermo Scientific™ Bile Esculin Agar, ett selektivt mikrobiologiskt medium.
Enterokocker / Grupp D streptokocker hydrolyserar aesculin för att bilda aesculetin och dextros. Aesculetin kombineras med järncitrat i mediet för att bilda ett mörkbrunt eller svart komplex som tyder på ett positivt resultat. Gallsalter kommer att hämma andra grampositiva bakterier än enterokocker/grupp D streptokocker.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm/ Brun, klar
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Medietyp Bile Esculin Agar
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.