Läs mer
Thermo Scientific™ Bile Esculin Agar
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Bile Esculin Agar
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Isolera och differentiera enterokocker/grupp D streptokocker och icke grupp D streptokocker med hjälp av Thermo Scientific™ Bile Esculin Agar, ett selektivt mikrobiologiskt medium.
Enterokocker / Grupp D streptokocker hydrolyserar aesculin för att bilda aesculetin och dextros. Aesculetin kombineras med järncitrat i mediet för att bilda ett mörkbrunt eller svart komplex som tyder på ett positivt resultat. Gallsalter kommer att hämma andra grampositiva bakterier än enterokocker/grupp D streptokocker.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm/ Brun, klar |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Medietyp | Bile Esculin Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |