Läs mer
Thermo Scientific™ Bile Esculin Azide Agar
Beskrivning
Isolera, räkna upp och presumtivt identifiera grupp D streptokocker och enterokocker med hjälp av Thermo Scientific™ Bile Esculin Azide Agar, ett mikrobiologiskt medium som innehåller en stor del av Ox galla.
Oxgalla som finns i media hämmar tillväxten av grampositiva bakterier förutom enterokocker, medan natriumazid hämmar de gramnegativa bakterierna. Grupp D streptokocker och enterokocker kan hydrolysera aesculin till aesculetin och glukos, och bindningen av aesculetin och ferriammoniumcitrat orsakar den brunsvarta till svarta halo runt kolonierna.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Honungsgul, transparent |
| Innehåll och lagring | 6 °C till 12 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Bile Esculin Azide Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |