missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab Bile Esculin Modifierad Agar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Bile Esculin Modifierad Agar; Form: Solid
Beskrivning
- BAM/COMPF/ISO
- Fast odlingsmedium för identifiering av probiotiska streptokocker i livsmedelsprover
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Solid |
| Medietyp | Bile Esculin Modifierad Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Målorganismklass | Gram-positiva Cocci |
| Formulering | Köttextrakt 3,0 g/l, pepton 5,0 g/l, gallsalter 20,0 g/l, järncitrat 0,5 g/l, Esculin 1,0 g/l, agar 15,0 g/l |
| För användning med (applikation) | Identifiering av streptokocker i livsmedel och kliniska prover |
| Inkubationsförhållanden | 36 °C± 2,0 °C |
| Inkubationstid | 24 till 44 timmar. ±4 timmar. |
| pH | 7,0± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering