Läs mer
Bilirubin (>90 %), TRC
Produktkod. 30333802
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30333802 500 mg
1 options
Produktkod. 30333802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB385300500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bilirubin
CAS 635-65-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C33 H36 N4 O6
Kvantitet 500 mg
Synonym 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-, Biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- (8CI), Hematoidin (6CI), 2,17-Diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-21H-biline-8,12-dipropanoic acid, (4Z,15Z)-Bilirubin IXα, (Z,Z)-Bilirubin, (Z,Z)-Bilirubin IXα, Bilirubin, Bilirubin IXα, Cholerythrin, NSC 26685
InChI formel InChI=1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
LEDER CC1=C(C=C)\C(=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C\4/NC(=O)C(=C4C)C=C)c(C)c3CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c2C)\NC1=O
IUPAC-namn 3-[2-[[3-(2-karboxyethyl)-5-[(Z)-(3-etenyl-4-metyl-5-oxopyrrol-2-yliden)metyl]-4-metyl-1H-pyrrol-2-yl]metyl]-5-[(Z)-(4-etenyl-3-metyl-5-oxopyrrol-2-yliden)metyl]-4-metyl-1H-pyrrol-3-yl] propansyra
Molekylvikt (g/mol) 584.662
Formel vikt 584.263