Allmän beskrivning
- Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hem efter aktiviteten av hemoxidas. Bilirubin produceras i retikuloendotelsystemet och konjugeras i levern. Det visas som ett orangegult pigment som utsöndras i gallan
- Höga nivåer av okonjugerat bilirubin kan resultera i gulsot, ett tillstånd av gulfärgning av hud och ögon. Detta kan vara giftigt och kan vara ett tecken på allvarlig leversjukdom
- Bilirubin har setts ha funktioner inklusive cellsignalering, metabolismmodulering och immunreglering
- Den har skyddande antioxidantaktivitet på måttliga nivåer
Ansökan
- Bilirubin används ofta i studier av leverfunktion och sjukdomar, såsom hepatit eller cirros
- Som en antioxidant har bilirubin studerats som skydd mot H2O2-medierad celldöd
- Det kan användas som en renare av reaktiva syreämnen (ROS) eller som en hämmare av NADPH-oxidas
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bilirubin |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Brun-röd till orange |
| Förlust vid torkning | 1,8 % max. (60 °C, 2 timmar) (vakuum) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98+% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 500 mg |
| Merck Index | 15, 1222 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.