Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bilirubin, 98+%
Produktkod. 10513781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10513781 1 g Glasflaska 1g
10237000 500 mg Glasflaska 500mg
10559823 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10513781 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 230220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2192.20 SEK
    1968.65 SEK / 1g
    Save 223.55 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Bilirubin, CAS # 635-65-4, är en tetrapyrrolicisk förening som finns i galla och är en produkt av hemkatabolism. | CAS: 635-65-4 | C33H36N4O6 | 584,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hem efter aktiviteten av hemoxidas. Bilirubin produceras i retikuloendotelsystemet och konjugeras i levern. Det visas som ett orangegult pigment som utsöndras i gallan
  • Höga nivåer av okonjugerat bilirubin kan resultera i gulsot, ett tillstånd av gulfärgning av hud och ögon. Detta kan vara giftigt och kan vara ett tecken på allvarlig leversjukdom
  • Bilirubin har setts ha funktioner inklusive cellsignalering, metabolismmodulering och immunreglering
  • Den har skyddande antioxidantaktivitet på måttliga nivåer
Ansökan
  • Bilirubin används ofta i studier av leverfunktion och sjukdomar, såsom hepatit eller cirros
  • Som en antioxidant har bilirubin studerats som skydd mot H2O2-medierad celldöd
  • Det kan användas som en renare av reaktiva syreämnen (ROS) eller som en hämmare av NADPH-oxidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-65-4
Molekylformel C33H36N4O6
Molekylvikt (g/mol) 584.67
MDL-nummer MFCD00005499
InChI-nyckel BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonym bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
IUPAC-namn 3-[2-[[3-(2-karboxietyl)-5-[(Z)-(3-etenyl-4-metyl-5-oxopyrrol-2-yliden)metyl]-4-metyl-lH-pyrrol- 2-yl]metyl]-5-[(Z)-(4-etenyl-3-metyl-5-oxopyrrol-2-yliden)metyl]-4-metyl-lH-pyrrol-3-yl]propansyra syra
LEDER CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bilirubin
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun-röd till orange
Förlust vid torkning 1,8 % max. (60 °C, 2 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 1222
Formel vikt 584.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.