Läs mer
Bilirubin, MedChemExpress
Produktkod. 16434817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434817 50 mg
1 options
Product Code. 16434817 Supplier Medchem Express Supplier No. HYN0323
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Bilirubin is a yellow breakdown product of heme catabolism. Bilirubin exhibits antioxidant and antimutagenic effects.
Bilirubin is a yellow breakdown product of heme catabolism. Bilirubin exhibits antioxidant and antimutagenic effects.
Specifications
Kemiskt namn eller material Bilirubin
CAS 635-65-4
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H36N4O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 8.33 mg/mL (14.25 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.71 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC(C(N/1)=O)=C(C=C)C1=C\C2=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C4NC(C(C=C)=C\4C)=O)N3)N2
Molekylvikt (g/mol) 584.66
Formel vikt 584.66
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation