Läs mer
Bilirubin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11400585 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400585 5 g 5g
11470575 250 mg 250mg
11480575 500 mg 500mg
11490575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11400585 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219947494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18890.00 SEK
    17993.86 SEK / 5g
    Save 896.14 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Används för att framställa standardstamlösningar för färgdensitetsjämförelse vid bestämning av serumbilirubin. Bilirubin, MP Biomedicals är den huvudsakliga slutprodukten av hemnedbrytning. Det är kromoforen som ansvarar för färgning i olika former av gulsot
Bilirubin är det huvudsakliga pigmentet i gallan och en beståndsdel i många gallstenar. Det finns också i blod. Föreningen verkar fungera som en antioxidant och effektiv peroxyl-radikal-fångare, som skyddar membranlipider från oxidation av dessa radikaler. Vid nanomolära koncentrationer har det visat sig skydda neuroner från oxidativ skada.
  • Bilirubin framställs av Ox-gall, som steriliseras före extraktion med högtrycksånga vid 120 °C
  • Sedan extraheras bilirubinet i en kontinuerlig extraktionsprocess med kloroform som en råprodukt
  • Omkristallisation och rening sker med etanol och kloroform
Chemical Identifiers
CAS 635-65-4
Molekylformel C33H36N4O6
Molekylvikt (g/mol) 584.67
MDL-nummer MFCD00005499
InChI-nyckel BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonym bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
IUPAC-namn 3-(2-{[3-(2-karboxietyl)-5-{[(2Z)-4-etenyl-3-metyl-5-oxo-2,5-dihydro-lH-pyrrol-2-yliden]metyl}-4-metyl-lH-pyrrol- 2-yl]metyl}-5-{[(2Z)-3-etenyl-4-metyl-5-oxo-2,5-dihydro-lH-pyrrol-2-yliden]metyl}-4-metyl-lH-pyrrol-3-yl)propansyra syra
LEDER CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Specifications
Kvantitet 5 g
Formel vikt 584,7 g/mol
Fysisk form Pulver