Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bilirubin |
| CAS | 635-65-4 |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Molekylformel | C33H36N4O6 |
| MDL-nummer | MFCD00005499 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 74376 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Synonym | bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl |
| InChI-nyckel | BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N |
| Show More |