Läs mer
Biliverdine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biliverdine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15- |
| Formel vikt | 582.2478 |