Läs mer
Emma Safety Footwear Billy Skyddsskor
Produktkod. 15978951
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
49
Förpackningsstorlek:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15978951 45 1 par
15918951 39 1 par
15928951 40 1 par
15938951 41 1 par
15948951 42 1 par
15958951 43 1 par
15968951 44 1 par
15988951 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15978951 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM73084845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.60 SEK
    976.50 SEK / 1 par
    Save 684.10 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 26-02-2027
Skyddsstövel för alla ändamål avvisar syra och olja som ett paraply avvisar vatten. Kraftig, ankelstödjande ovandel passar foten tätt och bekvämt.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Billy
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 45
Tåmaterial Stål