Läs mer
Honeywell™ Bilsom 304L skumplugg (med sladd)
:
Gul/vit, med sladd
Beskrivning
- Mjukt skum för komfort och prestanda
- Slät, smutsavvisande yta förhindrar att smuts eller andra ämnen samlas på huden eller kommer in i hörselgången
- Idealisk för arbetare som behöver blockera högt ljud och kräver det bästa skyddet och komforten som finns i en öronpropp
- Europas mest använda öronpropp i polyuretan
- Överlägsen ljuddämpande prestanda i en engångsöronpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Vit |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG-kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: 941057, EG-intyg: 9404815 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 33 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Pluggform | Kula |
| Produkttyp | Engångsöronpropp |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyuretan |