missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bim Antibody (3C5), PE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-80102PE
5329.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Bim Monoclonal antibody specifically detects Bim in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| Bim | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL | |
| Synthetic peptide corresponding to aa 20-40 of mouse BimL. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 10018 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| 3C5 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering