Läs mer
Bim Antibody, DyLight 650, R&D Systems™
Produktkod. 18366525 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18366525 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18366525 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP300198C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Bim Polyclonal specifically detects Bim in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Bim
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 650
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias BAM, bcl-2 interacting mediator of cell death, bcl-2 interacting protein Bim, Bcl2-interacting mediator of cell death, bcl2-L-11, BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 11, bcl-2-related ovarian death agonist, BIM-alpha6, BIM-beta6, BIM-beta7, BIMBOD, BimEL, BimL
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Bim (NP_006529.1; Ala2-Arg120).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10018
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus