Läs mer
Bimatoprostsyra, TRC
Produktkod. 17934645
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934645 25 mg
17973065 10 mg
17982965 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17934645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB38682025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38344-08-0
Molekylformel C23 H32 O5
Molekylvikt (g/mol) 388.5
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-, (5Z)- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3α,5α]]-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 17-Phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, 17-Phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2α, Bimatoprost acid, PhXA 70, U 35687
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-fenylpent-1-enyl]cyklopentyl]hept-5-enosyra
LEDER O[C@@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bimatoprost acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,24-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formel vikt 388.225
Procent renhet >95%