Läs mer
Bimatoprost, TRC
Produktkod. 17992575
Change view
Kvantitet:
1 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992575 1 mg
17952475 250 mg
17914515 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3868001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155206-00-1
Molekylformel C25 H37 N O4
Molekylvikt (g/mol) 415.57
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)- (9CI), 5-Heptenamide, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-N-ethyl-, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3α,5α]]-, 17-Phenyltrinor-PGF2α ethylamide, AGN 192024, Bimatoprost, Latisse, Lumigan, Prostamide
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-fenylpent-1-enyl]cyklopentyl]-N-etylhept-5-enamid
LEDER CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bimatoprost
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
Formel vikt 415.2723
Procent renhet >95%