missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bimiralisib, TRC

Produktkod. 30340736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30340736 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3868402.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bimiralisib
CAS 1225037-39-7
Molekylformel C17 H20 F3 N7 O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 5-(4,6-Di-4-Morpholinyl-1,3,5-triazin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
InChI formel InChI=1S/C17H20F3N7O2/c18-17(19,20)12-9-13(21)22-10-11(12)14-23-15(26-1-5-28-6-2-26)25-16(24-14)27-3-7-29-8-4-27/h9-10H,1-8H2,(H2,21,22)
LEDER Nc1cc(c(cn1)c2nc(nc(n2)N3CCOCC3)N4CCOCC4)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 411.382
Formel vikt 411.163
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.