Läs mer
Bimoclomol, MedChemExpress
Beskrivning
Bimoclomol is a heat shock protein (HSP) coinducer, used for treatment of cardiovascular diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bimoclomol |
| CAS | 130493-03-7 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H20ClN3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (335.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | Cl/C(C1=CC=CN=C1)=N\OCC(O)CN2CCCCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.78 |
| Formel vikt | 297.78 |
| Visa mer |