Läs mer
Tocris Bioscience™ BIMU 8
Beskrivning
BIMU 8 is a potent 5-HT4 receptor full agonist (KD = 77 nM and EC50 = 18 nM for wild type 5-HT4 receptors). Binds to receptors in a mechanism different to that of the endogenous ligand 5-HT.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-N-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1H-benzimidazole-1-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 134296-40-5 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C19H26N4O2.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 378.9 |