missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BIN2 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Produktkod. 18020197 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18020197 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18020197 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297015AF532

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

BIN2 Polyclonal specifically detects BIN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen BIN2
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BRAP1, BRAP-1, breast cancer associated protein BRAP1, Breast cancer-associated protein 1, bridging integrator 2, bridging integrator-2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant BIN2 (Q9UBW5-1; Met1-Asn244).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51411
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.