Läs mer
Bindarit, MedChemExpress
Beskrivning
Bindarit (AF2838) is a selective inhibitor of the monocyte chemotactic proteins MCP-1/CCL2, MCP-3/CCL7, and MCP-2/CCL8, and no effect on other CC and CXC chemokines such as MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3/CCL23. Bindarit also has anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bindarit |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 130641-38-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20N2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AF2838 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (141.81 mM) |
| Visa mer |