Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Bindningsbuffert för Annexin V
Produktkod. 15541947
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15541947 50 ml 50ml
1 options
En artikel i denna grupp är en exakt matchning för artikelnummer 5018261
Produktkod. 15541947 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BMS500BB
En artikel i denna grupp är en exakt matchning för artikelnummer 5018261
Innehåller
Bindningsbuffert (4x) för Annexin V
50mL
Binding Buffer for Annexin V Apoptosis detection Kit
Reactivity/Species
Human, Mouse, Rat
Reported Application
Flow Cytometric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bindande buffert
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Produktlinje eBioscience
Kvantitet 50 ml