Läs mer
Macherey-Nagel™ Bindningsbuffert BB
Produktkod. 15839087
Change view
Kvantitet:
110 ml
Förpackningsstorlek:
110ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839087 110 ml 110ml
1 options
Produktkod. 15839087 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740394.110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Bindningsbuffert BB för användning med NucleoSpin cfDNA XS-kit
För snabb rening av cirkulerande DNA från plasma och serum
  • Hög återhämtning även av fragmenterat DNA> 50 bp
  • Eluering på så lite som 5μ L
  • Koncentrerat DNA även från utspädda prover
  • DNA redo att användas för realtids-PCR
  • Idealisk för analys av foster-DNA från moderns plasma
  • Idealisk för detektion av tumörmarkörer i plasma
  • Använder minispinkolonner med silikamembranteknologi
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffert BB
CAS 593-84-0
Färg Färglös
För användning med (applikation) Rening av cirkulerande DNA från plasma eller serum
För användning med (utrustning) NucleoSpin™ Plasma XS-kit
pH 5.0 till 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 110 ml
Formulering Guanidiniumtiocyanat, etanol
Odör Luktfritt