Läs mer
Thermo Scientific™ Bindande buffert för GeneJET Gelextraktionssats
Produktkod. 10796031 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
150 ml
Förpackningsstorlek:
150ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10796031 150 ml 150ml
1 options
Produktkod. 10796031 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1331
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer är en komponent i GeneJET Gel Extraction Kit och kan köpas separat.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer är en komponent i GeneJET Gelextraktionssats (kat.nr. K0691, K0692) och kan köpas separat.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer är en komponent i GeneJET Gelextraktionssats (kat.nr. K0691, K0692) och kan köpas separat.
Relaterade produkter
  • GeneJET NGS Rengöringssats (kat.nr K0851)
  • Bindande buffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2811)
  • Förtvättbuffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2821)
  • Tvättbuffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elueringsbuffert för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
  • Lyslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1223)
  • Återsuspensionslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1213)
  • Neutraliseringslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
  • Tvättlösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1243)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature,-20°C
Beskrivning Reagent
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Bindande buffert
Kvantitet 150 ml
Storlek 150 mL