Läs mer
Macherey-Nagel™ Bindande buffert NT
Produktkod. 15829107
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829107 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15829107 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740614.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Bindande buffert NT att användas med NucleoSpin 8/96 PCR Clean-up kit
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bindningsbuffert NT
CAS 593-84-0
Färg Färglös
För användning med (applikation) Direkt rengöring av PCR-reaktionsblandningar
För användning med (utrustning) NucleoSpin™ PCR-saneringskit
pH 4,5 till 5,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 ml
Formulering Guanidiniumthiocyanat
Odör Ättiksyra
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer NT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate