Läs mer
Thermo Scientific™ BindIt™ Programvara, endast med CD
Produktkod. 15903314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
Vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15903314 Vardera Varje
1 options
Produktkod. 15903314 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5189009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Automatisera skräddarsydda applikationer med hjälp av Thermo Scientific™ BindIt™ Programvara, ett mångsidigt verktyg för att skapa och modifiera protokoll.
Skapa och lagra KingFisher reningssystem protokoll med hjälp av Thermo Scientific™ BindIt™ Programvara. När ett protokoll har skapats kan protokollet antingen överföras till Thermo Scientific™ KingFisher™ instrumentminne eller exekveras direkt från programvaran. Alla protokollsteg har standardparametrar som kan ändras enligt applikationens krav.
Funktioner
  • Plattor och reagens som används definieras i plattlayouten
  • På grund av en ökad efterfrågan på kvalitetskontroll, BindIt Programvaran gör det möjligt för användaren att generera en statusrapport inklusive körlogg, plattlayout och stegparametrar
  • Gör det möjligt för KingFisher Flex att samverka med vätskehantering, robotik och plåtstaplingsinstrument, vilket ger en helautomatiserad lösning och högsta möjliga genomströmning
Kompatibel med:
KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BindIt Programvara
Visa XVGA-skärm med 1024 x 768 upplösning
För användning med (utrustning) KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
Inkluderar Endast CD
Hamnar En serie eller USB port tillgänglig
Kvantitet Vardera
Minne 1 GB RAM
Operativsystem Windows XP Professional med Service Pack 3, Windows Vista Service med Pack 2, Windows 7 med Service Pack 1 och Windows 8