Läs mer
Binimetinib, MedChemExpress
Beskrivning
Binimetinib (MEK162) is an oral and selective MEK1/2 inhibitor. Binimetinib (MEK162) inhibits MEK with an IC50 of 12 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Binimetinib |
| CAS | 606143-89-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15BrF2N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | MEK162 ARRY-162 ARRY-438162 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (113.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC=C(C(F)=C1)NC2=C(C3=C(C=C2C(NOCCO)=O)N(C=N3)C)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.23 |
| Visa mer |