Läs mer
Micronova BinLiners™
Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B x H):
6 x 46 x 36 tum
40 x 20 x 14 tum
48 x 40 x 48 tum
Beskrivning
- Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
- Low density polyethylene liners in a range of sizes
- Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
- The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
- The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
- Liners are produced for use in clean and controlled environments
- Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15°C to 25°C |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 40 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 151 L |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 Certified Facility |
| Förslutningstyp | None |
| Färg | Clear |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Material Disposal |
| För användning med (utrustning) | Binstands |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu