Läs mer
Micronova BinLiners™
Produktkod. p-200115225 Handla allt Micronova Produkter
Mått (L x B x H):
6 x 46 x 36 tum
40 x 20 x 14 tum
48 x 40 x 48 tum
Produktkod. 30533190
Brand: Micronova BL38265BBMW1032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners
  • Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
  • Low density polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
  • The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • Liners are produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Specifikationer
Innehåll och lagring 15°C to 25°C
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 400 gal.
Kapacitet (metrisk) 1514 L
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 Certified Facility
Förslutningstyp None
Färg Clear
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Material Disposal
För användning med (utrustning) Binstands
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Storlek 202.28 x 165.1 cm
Tjocklek (engelska) 3 mL
Mått (L x B x H) 6 x 46 x 36 tum
Längd (engelska) 46 in.
Längd (metrisk) 46 in.
Bredd (engelska) 36 in.
Bredd (metrisk) 36 in.
Höjd (engelska) 6 in.
Höjd (metrisk) 6 in.
Produkttyp Flat Pouch