Läs mer
Micronova™ BinLiners™
Produktkod. 13112370 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Klart
Kapacitet (metrisk):
151 l
Förpackningstyp:
Individuellt förpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Förpackningstyp Förpackningsstorlek
13112370 Klart 151 l Individuellt förpackad Paket med 50
17890165 Klart - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13112370 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL240TRB
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Dessa FDA-kompatibla LDPE-påsar är designade för kassering och överföring av renrumsmaterial, insamling av plagg och utrustningsskydd i kontrollerade miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L).
Micronova BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och kontrollerade miljöer.
  • Lågdensitetspolyetenfoder i en mängd olika storlekar
  • Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
  • Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • Liners produceras för användning i rena och kontrollerade miljöer
  • Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
  • Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Tillval med kil eller plattförseglad
  • Förpackning:
    • Platt packad: (B eller BB suffix)
    • B: individuellt förpackade, 5 st per förpackning
    • BB: 5 liners dubbla påsar
    • På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
Specifikationer
Produkttyp Bin Liner Bag
Kapacitet (metrisk) 151 l
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 40 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur
Färg Klart
För användning med (applikation) För användning i rena och kontrollerade miljöer, inklusive transport eller produkt eller avfallshantering
Höjd (engelska) 48 tum
Höjd (metrisk) 121.9 cm
Längd (metrisk) 101.6 cm
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Kvantitet 5/Pk.