Läs mer
Micronova™ BinLiners™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17192866 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Klart
Kapacitet (metrisk):
151 l
Förpackningstyp:
Individuellt förpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Förpackningstyp unitSize
17192866 Klart - - -
13112370 Klart 151 l Individuellt förpackad Paket med 50
17890165 Klart - - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17192866 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL43440BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1734.25 SEK / Paket med 50
    Save 40.75 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa FDA-kompatibla LDPE-påsar är designade för kassering och överföring av renrumsmaterial, insamling av plagg och utrustningsskydd i kontrollerade miljöer. Tillgänglig med tjocklekar från 1 - 6 mil och kapacitet till 60 gal. (200 L).
Micronova BinLiner Påsar är gjorda av FDA-kompatibel polyeten med låg densitet och är designade för insamling och bortskaffande av avfall, insamling av plagg, förvaring, skyddsöverdrag för utrustning och insamling och transport av delar eller råmaterial i renrum och kontrollerade miljöer.
  • Lågdensitetspolyetenfoder i en mängd olika storlekar
  • Tjocklekarna varierar från 1 mil till 6 mil, och storlekar från 1-gallons kapacitet till 60 gallons
  • Liners på 40 x 48 tum och 40 x 60 tum fungerar med BLSSH-1624 BinLiner Stå
  • 34 X 40-tums liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • Liners produceras för användning i rena och kontrollerade miljöer
  • Linerfärger (nyanser) inkluderar transparent, blått och grått
  • Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Tillval med kil eller plattförseglad
  • Förpackning:
    • Platt packad: (B eller BB suffix)
    • B: individuellt förpackade, 5 st per förpackning
    • BB: 5 liners dubbla påsar
    • På en rulle: (PC-suffix), en rulle dubbelpåsad
Specifikationer
Produkttyp Bin Liner Bag
Kapacitet (engelska) 33 gal.
Färg Klart
Diameter (metrisk) 55 cm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering för allmänt ändamål
För användning med (utrustning) BLSSH eller annat sopställ
Höjd (engelska) 40 tum.
Längd (engelska) 34 tum
Längd (metrisk) 86 cm