Läs mer
Micronova™ BinLiners™ , Bestrålat
Produktkod. 17265764 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
1 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17265764 1 gal.
1 options
Produktkod. 17265764 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL21016IRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 SEK
    202.94 SEK / Paket med 10
    Save 6.06 SEK
    2% Av
I lager
Tillverkad av FDA-kompatibel LDPE, BinLiners™ finns i tjocklekar på 1 - 6 mm och kan innehålla volymer från 8 - 209 L. Leveransalternativ inkluderar plattförpackningar, plastkärnrullar, individuella påsar eller bulkförpackningar.
  • Produkttyp: Bin Liner
  • Material: LDPE
  • Färg: Klar
  • Tjocklek: 2 mm
  • Kapacitet (metrisk): 4 L (1 gal.)
  • Mått: 25,4 x 40,6 cm (10 x 16 tum)
  • Form: platt tätning (inga veck i botten, passar alla behållare)
  • Steril: Ja
  • Steriliseringsmetod: Bestrålning (Minsta dos: 25 kGy)
  • Förpackning: 10 liners per dubbelpåse
  • För användning med (applikation): Avfallshantering eller överföring av material, eller som en lätt skyddsutrustning
Specifikationer
Produkttyp Bucket Liner
Kapacitet (metrisk) 4 L
Material LDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Certifikat och efterlevnad FDA: förordning 21 CFR, 177.1520, 3.1; Tillverkning: ISO 9001; SAL: 10 -6
Färg Klart
Mått 25,4 x 40,6 cm (10 x 16 tum)
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering eller överföring av material, eller som en lätt skyddsutrustning
För användning med (utrustning) Bin Liner Stativ
Förpackningstyp 10 liners/dubbelväska
Kvantitet 200/Cs.
Form Platt tätning (inga veck i botten, passar alla behållare)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Bestrålning (Minsta dos: 25 kGy)
Tjocklek (metrisk) 2 mm