Läs mer
Econix™ Bio-bin™ General/Non Infectious Bins
Use Econix™ Bio-bin™ General/Non Infectious Bins to dispose of single use implements and reduce overfilling issues for your non-sharp clinical waste. Its longer base allows single use lab and surgical instruments to lie flat.
Brand:  Econix™ BEXBB30Plain
Produktkod. 15399764
  • 1135.00 SEK / Paket med 10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Autoclavable
  • Built in lid and handles
  • Temporary and permanent seals
  • Waterproof construction
  • Space efficient fold flat design
  • Stackable post use