Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Blå medicinskt avfall pappersbaserade icke-vassa Infektiösa kliniska avfallsbehållare endast för förbränning
Handla allt Econix Produkter
Beskrivning
Användning Econix™ Bio-bins™ Det Bio-bin™ är en pappersbaserad behållare för icke-vassa ämnen som används för att kassera engångsredskap, flaskor, blisterförpackningar, läkemedelsavfall, sprutor och givningsset (exklusive nålar och blad) som minskar överfyllningsproblem för ditt icke-vassa kliniska avfall. Den Bio-bin har en inbygd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
- 96 % pappersbaserad icke-plastbehållare för engångsbruk och icke-vassa avfallsbehållare
- Spara upp till 91 % koldioxid jämfört med plastalternativ
- Kommer fällbar platt för enkel förvaring
- Styv, läckagesäker konstruktion
- Läckagesäkert, inbyggt lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN3291 |
| Förslutningstyp | Tejp |
| Kapacitet (engelska) | 11 gal. |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 785 mm öppen, 540 mm stängd |
| Längd (metrisk) | 310 mm |
| Kvantitet | 8 Pk. |
| Staplingsbar | Ja, när den är stängd |
| Visa mer |