Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Orange pappersbaserade icke-skarpa smittsamma kliniska avfallsbehållare för alternativ behandling/förbränning
Handla allt Econix Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
- Kommer hopfällbar för enkel förvaring
- Styv, tät konstruktion
- Läcksäkert, inbyggt lock
- Inbyggd absorberande matta
- UN 3291 godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN3291 |
| Förslutningstyp | Tillfälligt och permanent |
| Design | Utrymmeseffektiv hopfällbar |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |