Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Orange pappersbaserade icke-skarpa smittsamma kliniska avfallsbehållare för alternativ behandling/förbränning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000165 Handla allt Econix Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12903675 1 l Paket med 100
12993655 2 l -
12933675 5 l Paket med 100
12933665 6 l -
12973675 30 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12903675 Leverantör Econix™ Leverantörsnummer BEXBB1OR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ är en pappersbaserad icke-vassbehållare som används för att kassera engångsredskap, spetsar, petriskålar, kuddar och annat laboratorieavfall (exklusive nålar och blad) och minska överfyllnadsproblem för ditt icke-skarpa kliniska avfall. De Bio-bin har en inbyggd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
  • Kommer hopfällbar för enkel förvaring
  • Styv, tät konstruktion
  • Läcksäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • UN 3291 godkänd
Inkluderar tillfällig tätning Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tillfälligt och permanent
Design Utrymmeseffektiv hopfällbar
Färg Orange
Mått (L x B x H) 90 W x 250H mm
Höjd (metrisk) 185 mm
Längd (metrisk) 105 mm
Kvantitet 100 Pk.
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 105 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För smittsamt avfall med låg risk
Material Kartong
Produkttyp Icke-Sharps avfallsbehållare