Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Lila pappersbaserade icke-vassa cytotoxiska/cytostatiska avfallsbehållare endast för förbränning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31741152 Handla allt Econix Produkter
Change view
Färg:
Lila
Produktkod. Färg
31741152 Lila
1 options
Produktkod. 31741152 Leverantör Econix™ Leverantörsnummer BEXBB50PL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1048.07 SEK
    808.51 SEK / Paket med 8
    Save 239.56 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ till plastlådor! Bio-bin™ Lila cytotoxiska/cytostatiska pappersbaserade icke-vassa infektiösa kliniska avfallsbehållare endast för förbränning. Idealiskt för hantering av Cyto-avfall
Använd Econix™ Bio-bins™ Det är Bio-bin™ en pappersbaserad behållare för icke-vassa ämnen som används för att göra sig av med engångsredskap, spetsar, petriskålar, pads och annat laboratorieavfall (förutom nålar och blad) och minska överfyllningsproblem för ditt icke-vassa kliniska avfall. Den Bio-bin har en inbygd tillfällig tätning, absorberande matta och är vattentät.
  • 96 % pappersbaserad icke-plastbehållare för engångsbruk och icke-vassa avfallsbehållare
  • Spara upp till 91 % koldioxid jämfört med plastalternativ
  • Kommer fällbar platt för enkel förvaring
  • Styv, läckagesäker konstruktion
  • Läckagesäkert, inbyggt lock
  • Inbyggd absorberande matta
  • FN 3291 godkänd
  • Inkluderar tillfällig försegling
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
Certifikat och efterlevnad UN3291
Förslutningstyp Tejp
Kapacitet (engelska) 11 gal.
Färg Lila
Disponibel För engångsbruk
Höjd (metrisk) 785 mm öppen, 540 mm stängd
Längd (metrisk) 310 mm
Kvantitet 8 Pk.
Staplingsbar Ja, när den är stängd
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 310 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Liner material Återvunnen kartong
Material papper
Produkttyp Behållare för icke-vassa avfall