Läs mer
Thermo Scientific™ Bio-rör™ Rör- och kapselsystem
Produktkod. 10266853 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20,5 l/dag
34,8 l/dag
47,4 l/dag
Antal käppar/flaskor per käpp:
120/6
252/6
30/6
Statisk hålltid:
121 dagar
193 dagar
227 dagar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Antal käppar/flaskor per käpp Statisk hålltid Förpackningsstorlek
10266853 34,8 l/dag 120/6 193 dagar Varje
10574054 20,5 l/dag 30/6 227 dagar Varje
10724084 47,4 l/dag 252/6 121 dagar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10266853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CK509X3
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Förvara celler, vävnader och biologiskt material på ett kostnadseffektivt sätt med kapsel- och käppsystem som håller prover i upp till sju månader.
Förvara celler, vävnader och biologiska ämnen på ett ekonomiskt och biologiskt sätt med Thermo Scientific™ Bio-rör™ Rör- och kapselsystem. Tillgängligt i fyra storlekar, systemet kan säkert hålla prover i upp till sju månader utan att fylla på LN 2 .
Funktioner:
  • Sex rostfria behållare för att rymma ampuller (åtta med Bio-Cane 70)
  • Kapslarna är numrerade och färgkodade för att enkelt providentifiering
  • Hållbar aluminiumkonstruktion och vakuumisolering
  • Design med smal mun minimerar LN 2 -avdunstning
  • Säkert låsspänne
Innehåller:
Sex kapslar
Kompatibel med:
  • Vagn, hjulförsedd (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/fodral (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack, Square, för BioCane 47, innehåller fem lådor med 40 avdelare (195555)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 fall (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500 stycken (AY509X12)
  • Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bio-rör 34 kyrogent kärl
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 34,8 l/dag
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE
Modell Bio-rör 34
Statisk avdunstningshastighet 0.18L
Statisk hålltid 193 dagar
Höjd (engelska) Exteriör 26.625 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 67.6 cm
Diameter (engelska) 18.25 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 3,5 tum
Diameter (metrisk) 46.4 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 8.8 cm
Antal käppar/flaskor per käpp 120/6