Läs mer
Thermo Scientific™ Bio-rör™ Rör- och kapselsystem
Produktkod. 10724084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20,5 l/dag
34,8 l/dag
47,4 l/dag
Antal käppar/flaskor per käpp:
120/6
252/6
30/6
Statisk hålltid:
121 dagar
193 dagar
227 dagar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Antal käppar/flaskor per käpp Statisk hålltid Förpackningsstorlek
10724084 47,4 l/dag 252/6 121 dagar Varje
10574054 20,5 l/dag 30/6 227 dagar Varje
10266853 34,8 l/dag 120/6 193 dagar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724084 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CK509X4
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Förvara celler, vävnader och biologiskt material på ett kostnadseffektivt sätt med kapsel- och käppsystem som håller prover i upp till sju månader.
Förvara celler, vävnader och biologiska ämnen på ett ekonomiskt och biologiskt sätt med Thermo Scientific™ Bio-rör™ Rör- och kapselsystem. Tillgängligt i fyra storlekar, systemet kan säkert hålla prover i upp till sju månader utan att fylla på LN 2 .
Funktioner:
  • Sex rostfria behållare för att rymma ampuller (åtta med Bio-Cane™ 70)
  • Kapslarna är numrerade och färgkodade för att enkelt providentifiering
  • Hållbar aluminiumkonstruktion och vakuumisolering
  • Design med smal mun minimerar LN 2 -avdunstning
  • Säkert låsspänne
Innehåller:
Sex kapslar
Kompatibel med:
  • Vagn, hjulförsedd (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/låda, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack, Square, för Bio-Cane 47, innehåller fem lådor med 40 avdelare (195555)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 fall (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500 stycken (AY509X12)
  • Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bio-rör 47 kyrogent kärl
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 47,4 l/dag
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE
Modell Bio-rör 47
Statisk avdunstningshastighet 0.39L
Statisk hålltid 121 dagar
Höjd (engelska) Exteriör 26,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 67.3 cm
Diameter (engelska) 51 cm
Diameter (engelska) Insida Hals 5 tum
Diameter (metrisk) 50.8 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 12.7 cm
Antal käppar/flaskor per käpp 252/6