Läs mer
Thermo Scientific™ Bio-rör™ Rör- och kapselsystem
Produktkod. p-4530713 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
20,5 l/dag
34,8 l/dag
47,4 l/dag
Antal käppar/flaskor per käpp:
120/6
252/6
30/6
Statisk hålltid:
121 dagar
193 dagar
227 dagar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10574054
Brand: Thermo Scientific™ CK509X2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara celler, vävnader och biologiskt material på ett kostnadseffektivt sätt med kapsel- och käppsystem som håller prover i upp till sju månader.
Förvara celler, vävnader och biologiska ämnen på ett ekonomiskt och biologiskt sätt med Thermo Scientific™ Bio-rör™ Rör- och kapselsystem. Tillgängligt i fyra storlekar, systemet kan säkert hålla prover i upp till sju månader utan att fylla på LN 2 .
Funktioner:
  • Sex behållare av rostfritt stål för att rymma injektionsflaskor (åtta med Bio-rör™ 70)
  • Kapslarna är numrerade och färgkodade för att enkelt providentifiering
  • Hållbar aluminiumkonstruktion och vakuumisolering
  • Design med smal mun minimerar LN 2 -avdunstning
  • Säkert låsspänne
Inkluderar:
Sex kapslar
Kompatibel med:
  • Vagn, hjulförsedd (Bio-rör 20, 34, 47: AY509X9) (Bio-rör 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™ , 100/kartong, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Kryokan™ , 1,2 ml (4000211)
  • Rack,fyrkantig, för Bio-rör 47, innehåller fem lådor med 40 avdelare (195555)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 1,2 ml, 500 fall (AY509X13)
  • Injektionsflaskor, kryogena, 2,0 ml, 500 stycken (AY509X12)
  • Injektionsflaskor, 1 ml, 500-pack (AY509X32)
  • Injektionsflaskor, 1,5 ml, 500-pack (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bio-rör 20 kyrogent kärl
Typ Manuell fyllning LN2 Dewar
Kapacitet (metrisk) 20,5 l/dag
Isolering Vakuum
Certifikat och efterlevnad CE
Modell Bio-rör 20
Statisk avdunstningshastighet 0.09L
Statisk hålltid 227 dagar
Höjd (engelska) Exteriör 25,7 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 65.3 cm
Diameter (engelska) 14,5 tum
Diameter (engelska) Insida Hals 2 tum
Diameter (metrisk) 36.8 cm
Diameter (metrisk) Insida hals 5.1 cm
Antal käppar/flaskor per käpp 30/6