Läs mer
Nitritex™ Bio-Clean™ D Engångsoverall med huva
BIOPHARMA
Produktkod. 15278128
Change view
Storlek:
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
124 till 132 cm
132 till 140 cm
Höjd (metrisk):
194 till 200 cm
200 till 206 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15278128 4X-stor 132 till 140 cm 200 till 206 cm Paket med 15
15268128 3X-large 124 till 132 cm 194 till 200 cm Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15278128 Fornitore Nitritex™ N. del fornitore BDCHT4XL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-06-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Dragkedja fram, med skyddsflik, elastisk huva
Ger exceptionell komfort, skydd, även vid hantering av cellgifter.
  • Låg ludd
  • Tumögla för att säkerställa ett säkert grepp
  • Elastiska öppningar för att begränsa utsläpp av partiklar
  • Förhindra bälgeffekt på grund av lufttrycksuppbyggnad
  • Bundna sömmar, högkvalitativ dragkedja med flik av självhäftande material
  • Overstövlar har halksäkra sulor och förstärkta knytband
  • Antistatisk
Certifications
ISO Klass 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material CleanTough™ Tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med förseglad stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk
Tillbaka stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 och EN 13935-2
Beskrivning Bundna sömmar med enkelnålssömmar
Storlek (engelska) Bröst 51 till 54 tum.
Storlek (metrisk) bröst 132 till 140 cm
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer
Höjd (engelska) 76 till 80 tum.
Höjd (metrisk) 200 till 206 cm
Kvantitet 15/Cs.
Förpackning Individuellt förpackad
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.